natrium heksafluorantimonat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Sodium hexafluoroantimonate(V)
419541000 419540250
ACRO419541000EA 1900 NOK
ACRO419541000 ACRO419540250
natrium heksafluorantimonat 98%
natrium heksafluorantimonat
Formel: F₆NaSb
MW: 258,74 g/mol
Tetthet: 3,375 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003482
CAS-nummer: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
FN: 1549
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥97.5 %