Natrium selenat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
369960250 369961000 369965000
ACRO369960250EA 820 NOK
ACRO369960250 ACRO369961000 ACRO369965000
Natrium selenat 98%
Natrium selenat
Formel: Na₂O₄Se
MW: 188,94 g/mol
Tetthet: 3,098 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003490
CAS-nummer: 13410-01-0
EINECS: 236-501-8
FN: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Indeks: 12,08820
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Identification confirmed