Kalsiumklorid, vannfri ≥96% ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
1B1110-1KGEA 4975 NOK
1B1110-1KG 1B1110-2.5KG 1B1110-500G
Kalsiumklorid, vannfri ≥96% ACS
Kalsiumklorid
Formel: CaCl₂
Kokepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 772 °C
Tetthet: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010903
CAS-nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Indeks: 14,01659
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity >96%
Titrable Free Base ≤0.006 meq/g