Kalsiumklorid, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
MQ100
1.02083.0250 1.02083.1000
1.02083.0250EA 3840 NOK
1.02083.0250 1.02083.1000
Kalsiumklorid, Supelco®
Kalsiumklorid
Formel: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Kokepunkt: 1600
Smeltepunkt: 772
Tetthet: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010903
CAS-nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Indeks: 14,01659
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 740 g/l (20 °C)
Melting Point 772 °C
Molar Mass 110.98 g/mol
Boiling Point 1600 °C
Density 2.15 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)