Kalsiumklorid 90-98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
22313.294EA 495 NOK
22313.294 22313.363 22313.460
Kalsiumklorid 90-98%, TECHNICAL
Kalsiumklorid
Formel: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Kokepunkt: 1600
Smeltepunkt: 772
Tetthet: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010903
CAS-nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Indeks: 14,01659
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 90 - 98 %