Kalsiumklorid, tørr ≥90%, granulat 2-6 mm, renset
Leverandør: VWR Chemicals
|
Warning
|
22316.261EA
1500
NOK
22316.261
22316.363
22316.460
Kalsiumklorid, tørr ≥90%, granulat 2-6 mm, renset
Kalsiumklorid
Formel:
CaCl₂ MW: 110,98 g/mol Kokepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 772 °C Tetthet: 2,174 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00010903 CAS-nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Indeks: 14,01659 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 90 % |