Kalsiumklorid ≥94%, granulat, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, renset
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
22328.262EA 355 NOK
22328.262 22328.364
Kalsiumklorid ≥94%, granulat, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, renset
Kalsiumklorid
Formel: CaCl₂
Kokepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 772 °C
Tetthet: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010903
CAS-nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Indeks: 14,01659
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 94 %