Strontium klorid, vannfri 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
369740050 369740250
ACRO369740050EA 1575 NOK
ACRO369740050 ACRO369740250
Strontium klorid, vannfri 99.99% (trace metals basis)
Strontium klorid
Formel: Cl₂Sr
MW: 158,53 g/mol
Kokepunkt: 1250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 873 °C
Tetthet: 1,96 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00011249
CAS-nummer: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Indeks: 12,09000
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Assay 54.4 to 55.9 % (Sr)
Total trace metal impurities ≤0.01 %