(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Allyl glycidyl ether
102941000 102945000 102940025
ACRO102941000EA 480 NOK
ACRO102941000 ACRO102945000 ACRO102940025
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%
(±)-Allyl 2,3-epoxypropyl ether
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 154 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –100 °C
Tetthet: 0,962 g/cm³
Flash punkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005143
CAS-nummer: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
FN: 2219
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %