Diallylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
112040010 112042500
ACRO112040010EA 2175 NOK
ACRO112040010 ACRO112042500
Diallylamine 97%
Diallylamine
Formel: C₆H₁₁N
Smeltepunkt: –88 °C
Tetthet: 0,789 g/cm³
Flash punkt: 7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008642
CAS-nummer: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
FN: 2359
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA