3,4-Dihydro-2H-pyran 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
114781000 114785000
ACRO114781000EA 440 NOK
ACRO114781000 ACRO114785000
3,4-Dihydro-2H-pyran 99%
3,4-Dihydro-2H-pyran
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,92 g/cm³
Flash punkt: –9 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006558
CAS-nummer: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
FN: 2376
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %