N,N-Dimetyl-1,3-diaminopropan 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
115900010 115902500 115900025 115900050
ACRO115900010EA 685 NOK
ACRO115900010 ACRO115902500 ACRO115900025 ACRO115900050
N,N-Dimetyl-1,3-diaminopropan 99%
N,N-Dimetyl-1,3-diaminopropan
Formel: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Kokepunkt: 133 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –60 °C
Tetthet: 0,81 g/cm³
Flash punkt: 32 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008216
CAS-nummer: 109-55-7
EINECS: 203-680-9
FN: 2734
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Insoluble matter ≤1 % (in acetic acid)
NH4OH precipitate ≤2.0 %
Loss on ignition ≤5 %