(±)-2,3-Epoxy-1-propanol 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Glycidol
120051000 120055000 120050025
ACRO120051000EA 815 NOK
ACRO120051000 ACRO120055000 ACRO120050025
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol 96%
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Kokepunkt: 160…161 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –54 °C
Tetthet: 1,11 g/cm³
Flash punkt: 71 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005147
CAS-nummer: 556-52-5
EINECS: 209-128-3
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %