4H-3,1-Benzoksazin-2,4(1H)-dion 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
122481000 122485000
ACRO122481000EA 415 NOK
ACRO122481000 ACRO122485000
4H-3,1-Benzoksazin-2,4(1H)-dion 98%
4H-3,1-Benzoksazin-2,4(1H)-dion
Formel: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Smeltepunkt: 243 °C (dec.)
Flash punkt: 308 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006700
CAS-nummer: 118-48-9
EINECS: 204-255-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥94 %