2-Mercapto-2-thiazoline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Thiazoline-2-Thiol, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol
125560050 125561000 125565000
ACRO125560050EA 365 NOK
ACRO125560050 ACRO125561000 ACRO125565000
2-Mercapto-2-thiazoline 98%
2-Mercapto-2-thiazoline
Formel: C₃H₅NS₂
MW: 119,21 g/mol
Smeltepunkt: 103…106 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00126013
CAS-nummer: 96-53-7
EINECS: 202-512-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
Titration with TBAH 97.5 to 102.0 %