N-Methylformanilide 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
126810010 126811000 126815000 126810100
ACRO126810010EA 3175 NOK
ACRO126810010 ACRO126811000 ACRO126815000 ACRO126810100
N-Methylformanilide 99%
N-Methylformanilide
Formel: C₈H₉NO
Kokepunkt: 243…244 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 8…13 °C
Tetthet: 1,09 g/cm³
Flash punkt: 126 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003283
CAS-nummer: 93-61-8
EINECS: 202-262-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %