3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
127460050 127461000 127465000
ACRO127460050EA 335 NOK
ACRO127460050 ACRO127461000 ACRO127465000
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 99%
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Kokepunkt: 287 °C (265 mmHg)
Smeltepunkt: 127…131 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003138
CAS-nummer: 89-25-8
EINECS: 201-891-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
HPLC ≥98.5 %
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C)