syn-Pyridine-2-carboxaldoxime 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: syn-2-Pyridinealdoxime
131790250 131791000
131790250.EA 1250 NOK
131790250. 131791000.
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime 99+%
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime
Formel: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Smeltepunkt: 110…113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00167166
CAS-nummer: 1193-96-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %