Tetraethylene glycol 99.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
149590010 149590025 149590100
ACRO149590010EA 1250 NOK
ACRO149590010 ACRO149590025 ACRO149590100
Tetraethylene glycol 99.5%
Tetraethylene glycol
Formel: C₈H₁₈O₅
MW: 194,23 g/mol
Kokepunkt: 324…330 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –4,1 °C
Tetthet: 1,12 g/cm³
Flash punkt: 176 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002879
CAS-nummer: 112-60-7
EINECS: 203-989-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %