Cysteaminium chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-MEA
153770250 153771000 153770050 153775000
ACRO153770250EA 870 NOK
ACRO153770250 ACRO153771000 ACRO153770050 ACRO153775000
Cysteaminium chloride 98%
Cysteaminium chloride
Formel: C₂H₇NS·HCl
MW: 113,61 g/mol
Smeltepunkt: 66…70 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012904
CAS-nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
FN: 3335
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Loss on drying ≤1 % (50 °C, 4 h, 100 mmHg)
Titration with KIO3 ≥97.5 %