1,4-Butandioldiglycidyleter 60%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Araldite RD-2
154315000 154310025
ACRO154315000EA 3725 NOK
ACRO154315000 ACRO154310025
1,4-Butandioldiglycidyleter 60%, Technical Grade
1,4-Butandioldiglycidyleter
Formel: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Kokepunkt: 266 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,1 g/cm³
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005146
CAS-nummer: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure