Hydantoin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
168701000 168705000
ACRO168701000EA 485 NOK
ACRO168701000 ACRO168705000
Hydantoin 99%
Hydantoin
Formel: C₃H₄N₂O₂
Smeltepunkt: 220…223 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005259
CAS-nummer: 461-72-3
EINECS: 207-313-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 223 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %