1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
169540250 169545000 169540025
ACRO169540250EA 335 NOK
ACRO169540250 ACRO169545000 ACRO169540025
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin 98%
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Formel: C₅H₆Br₂N₂O₂
MW: 285,92 g/mol
Smeltepunkt: 187…191 °C (dec.)
Flash punkt: 155 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003189
CAS-nummer: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
FN: 3085
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %