Bis(trimethylsilyl)acetylene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
182010100 182010500
ACRO182010100EA 970 NOK
ACRO182010100 ACRO182010500
Bis(trimethylsilyl)acetylene 99%
Bis(trimethylsilyl)acetylene
Formel: C₈H₁₈Si₂
MW: 170,4 g/mol
Kokepunkt: 136…137 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 21…24 °C
Tetthet: 0,75 g/cm³
Flash punkt: 2 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008276
CAS-nummer: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %