Platina 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Platinium
Stabilisering: fuktet med vann
195240100 195240500 195240010
ACRO195240100EA 3125 NOK
ACRO195240100 ACRO195240500 ACRO195240010
Platina 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water
Platina
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ADR: 4.2,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Black Powder
Moisture 45 % to 60 %
Platinum (Pt) 9.8 to 10.2 %