Bromacetaldehyd dimetyl acetal 97% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
221871000 221870250
ACRO221871000EA 1975 NOK
ACRO221871000 ACRO221870250
Bromacetaldehyd dimetyl acetal 97% stabilised
Bromacetaldehyd dimetyl acetal
Formel: BrH₂CCH(OCH₃)₂
MW: 169,02 g/mol
Kokepunkt: 148…150 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,43 g/cm³
Flash punkt: 51 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000213
CAS-nummer: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
FN: 2929
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % potassium carbonate