3-Hydroxypicolinic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
241050050 241050250
ACRO241050050EA 1825 NOK
ACRO241050050 ACRO241050250
3-Hydroxypicolinic acid 98%
3-Hydroxypicolinic acid
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Smeltepunkt: 208…212 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006294
CAS-nummer: 874-24-8
EINECS: 212-859-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 214 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %