Methacrolein 90% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Acrolein
Stabilisering: stabilisert med hydroquinon
292831000 292835000 292830100 292830500
ACRO292831000EA 9175 NOK
ACRO292831000 ACRO292835000 ACRO292830100 ACRO292830500
Methacrolein 90% stabilised
Methacrolein
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Kokepunkt: 69 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –81 °C
Tetthet: 0,847 g/cm³
Flash punkt: –15 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006974
CAS-nummer: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
FN: 2396
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % Hydroquinone