cis-2,3-Epoxybutane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
307870050
307870010
ACRO307870050EA
1950
NOK
ACRO307870050
ACRO307870010
cis-2,3-Epoxybutane 97%
cis-2,3-Epoxybutane
Formel:
C₄H₈O Kokepunkt: 60…61 °C Smeltepunkt: 84…83 °C Tetthet: 0,826 g/cm³ Flash punkt: –21,7 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00005128 CAS-nummer: 1758-33-4 FN: 3271 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤2.5 % |
GC | ≥96.0 % (corrected for H2O) |