N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
314830050 314830250
ACRO314830050EA 1400 NOK
ACRO314830050 ACRO314830250
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Formel: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Kokepunkt: 145 °C
Tetthet: 0,81 g/cm³
Flash punkt: 20 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008292
CAS-nummer: 111-33-1
EINECS: 203-859-1
FN: 2733
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %