2-Bromoethyl ethyl ether 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
367400250 367401000
ACRO367400250EA 1025 NOK
ACRO367400250 ACRO367401000
2-Bromoethyl ethyl ether 90%
2-Bromoethyl ethyl ether
Formel: C₄H₉BrO
MW: 153,02 g/mol
Kokepunkt: 125…127 °C
Tetthet: 1,357 g/cm³
Flash punkt: 21 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00000237
CAS-nummer: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
FN: 2340
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %