4-Nitrobenzyl chloroformate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
376040050 376040250
ACRO376040050EA 790 NOK
ACRO376040050 ACRO376040250
4-Nitrobenzyl chloroformate 95%
4-Nitrobenzyl chloroformate
Formel: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Smeltepunkt: 32 °C
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007375
CAS-nummer: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
FN: 2923
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow to beige Solid and/or chunks or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 36 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)