2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
379520010
ACRO379520010EA 405 NOK
ACRO379520010
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Smeltepunkt: 39…45 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06658963
CAS-nummer: 21427-62-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green-beige to orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥96.0 %