4-Hydrazinobenzoic acid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
411790250 411791000 411790050
ACRO411790250EA 1325 NOK
ACRO411790250 ACRO411791000 ACRO411790050
4-Hydrazinobenzoic acid 98%
4-Hydrazinobenzoic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007581
CAS-nummer: 619-67-0
EINECS: 210-609-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Assay ≥97.5 %