Disodium benzene-1,3-disulphonate ≥94%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1,3-Benzenedisulphonic acid disodium salt, Benzene-1,3-disulphonic acid disodium salt
B22811.14 B22811.22 B22811.36
B22811.14EA 335 NOK
B22811.14 B22811.22 B22811.36
Disodium benzene-1,3-disulphonate ≥94%
Disodium benzene-1,3-disulphonate
Purity: 94% CAS No.: 831-59-4 Molecular Formula: C6H4Na2O6S2 Formula Weight: 282.20 MDL No.: MFCD00007492
Formel: C₆H₄Na₂O₆S₂
MW: 282,21 g/mol
Tetthet: 1,124
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007492
CAS-nummer: 831-59-4
EINECS: 212-606-4