3-Kloropropen stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Stabilisering: Stabilised with propylene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00257.0100 8.00257.1000
8.00257.0100EA 388 NOK
8.00257.0100 8.00257.1000
3-Kloropropen stabilised, Sigma-Aldrich®
3-Kloropropen
Formel: C₃H₅Cl
MW: 76,53 g/mol
Kokepunkt: 44 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –136 °C
Tetthet: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –32 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000984
CAS-nummer: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
FN: 1100
ADR: 3 (6.1),I
Merck Indeks: 13,00286
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 3.6 g/l (20 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 76.52 g/mol
Boiling Point 45 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 400 hPa (20 °C)
Explosion Limit 3.3 - 11.2 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 390 °C