(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate stabilised for syntese
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Stabilisering: stabilisert med hydroquinonmonometyleter
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
8.00609.0250EA 685 NOK
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate stabilised for syntese
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate
Formel: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005137
CAS-nummer: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
FN: 2922
ADR: 8 (6.1),III