Ammonium sulphite 35% vandig løsning, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
8.01221.1000EA 363 NOK
8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
Ammonium sulphite 35% vandig løsning, Sigma-Aldrich®
Ammonium sulphite
Formel: H₈N₂O₃S
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 10196-04-0
EINECS: 233-484-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point 4 - 8 °C
Boiling Point 101 °C
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 7.6 (H2O, 20 °C)