Cysteaminium chloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 2-MEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
8.02835.0025EA 525 NOK
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
Cysteaminium chloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Cysteaminium chloride
Formel: C₂H₇NS·HCl
MW: 113,61 g/mol
Smeltepunkt: 67 - 71 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012904
CAS-nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (iodometric) ≥ 97.0 %
Melting range (lower value) ≥ 61 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Identity (IR) passes test