3,4-Dihydro-2H-pyran, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02971.0100
8.02971.0250
8.02971.0100EA
360
NOK
8.02971.0100
8.02971.0250
3,4-Dihydro-2H-pyran, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydro-2H-pyran
Formel:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006558 CAS-nummer: 110-87-2 EINECS: 203-810-4 FN: 2376 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 20 g/l (20 °C) |
Melting Point | -70 °C |
Molar Mass | 84.12 g/mol |
Boiling Point | 89 °C |
Vapor Pressure | 120 hPa (20 °C) |
Flash Point | -9 °C |
Refractive Index | 1.441 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.1 - 13.8 %(V) |
Density | 0.93 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 240 °C |