4H-3,1-Benzoksazin-2,4(1H)-dion, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04784.0100 8.04784.0500
8.04784.0100EA 630 NOK
8.04784.0100 8.04784.0500
4H-3,1-Benzoksazin-2,4(1H)-dion, Sigma-Aldrich®
4H-3,1-Benzoksazin-2,4(1H)-dion
Formel: C₈H₅NO₃
MW: 163.13 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006700
CAS-nummer: 118-48-9
EINECS: 204-255-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 230 - 232 °C
Molar Mass 163.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 350 °C (1013 hPa)
Flash Point 308 °C
Ignition Point 600 °C