Natrium-3-nitrobenzensulfonat, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06548.0100 8.06548.1000
8.06548.0100EA 307 NOK
8.06548.0100 8.06548.1000
Natrium-3-nitrobenzensulfonat, Sigma-Aldrich®
Natrium-3-nitrobenzensulfonat
Formel: C₆H₄NNaO₅S
MW: 225,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007490
CAS-nummer: 127-68-4
EINECS: 204-857-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point 350 °C (decomposition)
Molar Mass 225.16 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
pH 8 (50 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 355 °C