Pyridine-2-carboxaldoxime, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07466.0025 8.07466.0100
8.07466.0025EA 564 NOK
8.07466.0025 8.07466.0100
Pyridine-2-carboxaldoxime, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2-carboxaldoxime
Formel: C₆H₆N₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006354
CAS-nummer: 873-69-8
EINECS: 212-849-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point 110 - 112 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
pH 7 (13 g/l, H2O, 20 °C)