2-Mercapto-2-thiazoline, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 2-Thiazoline-2-Thiol, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21111.0100 8.21111.0500 8.21111.9010
8.21111.0100EA 585 NOK
8.21111.0100 8.21111.0500 8.21111.9010
2-Mercapto-2-thiazoline, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-2-thiazoline
Formel: C₃H₅NS₂
MW: 119,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00126013
CAS-nummer: 96-53-7
EINECS: 202-512-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 101 - 106 °C
Molar Mass 119.21 g/mol
pH 6 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)