Amoniakkløsning 5.0 M NH4OH (5.0N) volumetrisk løsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
318612-2L 318612-500ML
318612-2LEA 1475 NOK
318612-2L 318612-500ML
Amoniakkløsning 5.0 M NH4OH (5.0N) volumetrisk løsning, Fluka™
Amoniakkløsning
Formel: NH₃
Kokepunkt: 38 °C
Tetthet: 0,9…1.0 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 4.90 - 5.10 N
Traceable to NIST SRM effective
Explosion Limit 27 %