Indium (III) klorid 99.995% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
193190100 193190500 193192500
ACRO193190100EA 1425 NOK
ACRO193190100 ACRO193190500 ACRO193192500
Indium (III) klorid 99.995% (trace metals basis)
Indium (III) klorid
Formel: Cl₃In
Kokepunkt: 800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 586 °C
Tetthet: 4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011058
CAS-nummer: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
FN: 3260
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,04980
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.005 %