Thallium(I)klorid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Thallium chloride
208880250 208881000
ACRO208880250EA 1900 NOK
ACRO208880250 ACRO208881000
Thallium(I)klorid 99%
Thallium(I)klorid
Formel: ClTl
MW: 239,84 g/mol
Kokepunkt: 720 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 430 °C
Tetthet: 7 g/cm³
MDL nummer: MFCD00011274
CAS-nummer: 7791-12-0
EINECS: 232-241-4
FN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,09395
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %