Thallium(I)nitrat 99.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Thallium nitrate
265590250 265591000
ACRO265590250EA 1350 NOK
ACRO265590250 ACRO265591000
Thallium(I)nitrat 99.5%
Thallium(I) nitrate
Formel: NO₃Tl
MW: 266,39 g/mol
Kokepunkt: 433 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 206 °C
Tetthet: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011280
CAS-nummer: 10102-45-1
EINECS: 233-273-1
FN: 2727
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,09400
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤5000 ppm