di-Bortrioksid, Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Boron oxide, Boric anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00169.0250 1.00169.0150
1.00169.0250EA 13470 NOK
1.00169.0250 1.00169.0150
di-Bortrioksid, Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
di-Bortrioksid
Formel: B₂O₃
MW: 69,62 g/mol
Kokepunkt: 1860 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 450 °C
Tetthet: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011315
CAS-nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Indeks: 13,01327
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 36 g/L (25 °C)
Melting Point 450 °C
Molar Mass 69.61 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m³
Boiling Point 1860 °C
Density 2.46 g/cm³ (20 °C)
pH 4 (10 g/L, H₂O, 25 °C)