orto-Borsyre, Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00765.0050EA
1450
NOK
1.00765.0050
1.00765.0500
orto-Borsyre, Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
orto-Borsyre
Formel:
B(OH)₃ MW: 61,83 g/mol Kokepunkt: 185 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 160 °C Tetthet: 1,44 g/cm³ (25 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00011337 CAS-nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Indeks: 13,01326 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 46.5 g/L (20 °C) |
Melting Point | 171 °C (decomposition) |
Molar Mass | 61.83 g/mol |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m³ |
Vapour Pressure | 2.7 hPa (20 °C) |
Density | 1.44 g/cm³ (20 °C) |
pH | 3.7 (46.5 g/L, H₂O, 20 °C) |